Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 10plex Isobaric Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg
Artikelnummer. 30245022 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30245022 1 x 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30245022 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A40000928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6320.00 €
    5751.20 € / 5 Milligramm
    Sparen 568.80 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg enables multiplexing of up to 10 samples for simultaneous analysis on lower resolution MS instruments.
The Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg enables multiplexing of up to 10 samples for simultaneous analysis on lower resolution MS instruments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mass Spectrometer
Produkttyp 32plex Label Reagent Matched Set
Produktlinie TMTpro
Ausgangsmaterial Peptides
Endprodukttyp peptide
Nachweisverfahren Mass Spectrometry
Arbeitsablaufschritt Peptide labeling
Menge 1 x 5 mg
Form Powder