Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
Artikelnummer. 17423772 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 × 5 mg
4 x 50 μg (per Etikett)
5 mg
6 x 0,5 mg
6 × 0,5 mg
Marker oder Farbstoff:
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag)
TMTpro 18-plex
TMTpro-134C und TMTpro-135N
Packungsgröße:
1 Stück
3 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Marker oder Farbstoff Packungsgröße
17423772 6 × 0,5 mg TMTpro-134C und TMTpro-135N 3 Milligramm
17496572 1 × 5 mg TMTpro 18-plex 5 Milligramm
17331783 5 mg TMTpro-134C und TMTpro-135N 5 Milligramm
17418273 6 x 0,5 mg TMTpro 18-plex 3 Milligramm
17483812 6 × 0,5 mg TMTpro-134C und TMTpro-135N 3 Milligramm
17901861 4 x 50 μg (per Etikett) TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17423772 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A52048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    864.00 €
    837.65 € / 3 Milligramm
    Sparen 26.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TMTpro 18plex Label Reagents enable multiplexing of up to 18 samples. Addition of TMTpro 134C and TMTpro 135N Label Reagents increase sample multiplexing from 16-plex to 18-plex, enabling even greater throughput for protein identification and quantitation using tandem mass spectrometry (MS).
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
  • Aminreaktive TMTpro 134C- und TMTpro 135N-Etikettenreagenzien erhöhen das Proben-Multiplexing von 16-Plex auf 18-Plex
  • Dies ermöglicht einen noch höheren Durchsatz für die Proteinidentifizierung und quantitative Analyse durch Tandem-Massenspektrometrie (MS)
  • TMTpro Etikettenreagenzien sind die nächste Generation von Tandem-Massentags
  • TMTpro 134C- und TMTpro 135N-Tags sind in Zusammensetzung und Struktur mit den anderen TMTpro 16-Plex-Tags identisch, jedoch nicht isobarisch
  • Diese Tags sind separat oder als Teil des TMTpro 18-Plex-Etikettenreagentzsatzes erhältlich (Kat.Nr. A52046)
Merkmale von TMTpro 134C und TMTpro 135N Etikettenreagenzien:
  • Multiplexfähigkeit – Gleichzeitige MS-Analysen von bis zu 18 Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
  • Robust – Erhöhte Multiplexfähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu mehr Sicherheit bei den Replikaten
  • Effizient – Aminreaktive, NHS-Ester-aktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
  • Optimiert - zur Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS-Plattformen, einschließlich der Q Exactive und Orbitrap Fusion Tribrid-Geräteserie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reagenzset zur Isobarenmarkierung
Marker oder Farbstoff TMTpro-134C und TMTpro-135N
Ausgangsmaterial Peptides
Nachweisverfahren Mass Spectrometry
Arbeitsablaufschritt Peptide labeling and quantitation
Menge 6 × 0,5 mg