Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 32plex und TMTpro™ Deuterierte Markierungsreagenzien
Artikelnummer. 31759102 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
134C- und 135CD-Etikettreagenzien
135CD-Etikettreagenz
16plex-Etikett-Reagenzienset
32plex-Label-Reagenzien-angepasster Satz
Menge:
1 x 0,5 mg (pro Tag)
1 x 5 mg
1 x 5 mg (/ Tag)
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Stück
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Menge Packungsgröße
31759102 16plex-Etikett-Reagenzienset 1 x 0,5 mg (pro Tag) 0.50 Milligramm
30193507 16plex-Etikett-Reagenzienset 1 x 5 mg (/ Tag) 1 Stück
30197496 32plex-Label-Reagenzien-angepasster Satz 1 x 5 mg (/ Tag) 1 Stück
30193506 134C- und 135CD-Etikettreagenzien 1 x 5 mg (/ Tag) 1 Stück
30193508 135CD-Etikettreagenz 1 x 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 31759102 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A40004777
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
TMTpro Deuterierte Markierungsreagenzien ermöglichen das Multiplexen von bis zu 35 Proben und damit einen höheren Durchsatz bei der Proteinidentifizierung und -quantifizierung mittels Tandem-Massenspektrometrie.
Thermo Scientific TMTpro Label-Reagenzien stellen die nächste Generation von Tandem-Massentags dar und wurden entwickelt, um den Grad des Proben-Multiplexings zu erhöhen, ohne Kompromisse bei der Proteinidentifizierung und -quantifizierung einzugehen. TMTpro Deuterierte Markierungsreagenzien ermöglichen das Multiplexen von bis zu 35 Proben und damit einen noch größeren Durchsatz bei der Proteinidentifizierung und quantitativen Analyse mittels Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS).
Merkmale des TMTpro Das 32plex Label Reagenzset enthält:
  • Gleichzeitige Multiplex -—MS-Analyse von bis zu 35 Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
  • Die robuste, —verbesserte Multiplexfähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten in den Proben und ermöglicht Vertrauen in die Replikate.
  • Effiziente —aminreaktive, NHS-Ester-aktivierte Reagenzien tragen dazu bei, eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der Spezifität proteolytischer Enzyme zu gewährleisten.
  • Optimiert für hochauflösende MS/MS-Analysen mit Orbitrap Plattformen mit Datenverarbeitung durch Proteome Discoverer 3.2
Nach der Fragmentierung, jedes TMTpro Das Tag erzeugt ein Reporterion mit einer eindeutigen Masse (z. B. 126-135 Da) im niedermassigen Bereich des hochauflösenden MS/MS-Spektrums, das für die multiplexe relative Quantifizierung der Proteinhäufigkeit verwendet wird.
Vorteile von TMTpro Tags
Die Vorteile von TMTpro Zu den Merkmalen gehören eine verbesserte relative Multiplex-Quantifizierung, ein erhöhter Probendurchsatz und weniger fehlende quantitative Werte bei den Proben. Mit diesen Fähigkeiten, TMTpro Markierungsreagenzien eignen sich für Anwendungen, die ein höheres Multiplexing und weniger fehlende Werte erfordern, wie z. B. Dosis-Wirkungs-Experimente mit Inhibitoren, Zeitreihenexperimente, thermische Verschiebungsassays oder Einzelzellanalysen. In Kombination mit der branchenführenden hohen Auflösung Orbitrap Instrumente und Software, TMTpro Die Reagenzien bieten integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteomanalyse.
Kombination TMTpro Die Verwendung nicht-deuterierter Markierungsreagenzien zusammen mit ihren deuterierten Gegenstücken ermöglicht das Multiplexen von bis zu 35 Proben. Um Daten über Subplex hinweg vergleichen zu können, sind Kontrollkanäle innerhalb jedes Sets (nicht-deuteriert und deuteriert) erforderlich. Die Reagenzien TMTpro-134C und TMTpro-135CD werden zur Verwendung als Kontrollkanäle in Kombination mit dem 32plex-Set angeboten. Das Reagenz TMTpro-135CD wird separat angeboten und kann mit folgendem kombiniert werden: TMTpro 18plex und TMTpro 16-fach deuterierte Markierungsreagenzien zur Erzielung von 35-Proben-Multiplexing, einschließlich mehrerer Kontrollen für die Datenanalyse.
Für 32plex-Experimente verwenden Sie TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (Kat.-Nr. A40000839) oder TMTpro 16plex Deuteriertes Markierungsreagenzset (Kat.-Nr. A40000817) und TMTpro 16plex Label Reagenzset (Kat.-Nr. A44520).
Für 34plex-Experimente verwenden Sie TMTpro 32plex Label Reagent Matched Set (Kat.-Nr. A40000839) und TMTpro-134C und TMTpro-135CD Label Reagents (Kat.-Nr. A40000853) oder TMTpro 16plex Deuteriertes Markierungsreagenzset (Kat.-Nr. A40000817), TMTpro 16plex Label Reagent Set (Kat.-Nr. A44520) und TMTpro-134C und TMTpro-135CD Label Reagents (Kat.-Nr. A40000853).
Für 35plex-Experimente verwenden Sie TMTpro 16plex Deuteriertes Markierungsreagenz-Set (Kat.-Nr. A40000817), TMTpro-135CD Markierungsreagenz (Kat.-Nr. A40000818) und TMTpro 18plex Label Reagenzset (Kat.-Nr. A52045).
Ergänzende Produkte
Für die hochauflösende Analyse von TMTpro-markierten Peptiden wird für die Nanospray Flex-Quelle die LC-Säule Acclaim empfohlen. PepMap 100 C18 LC-Säule (Kat.-Nr. 164942, 164939). Für die EASY-Spray-Quelle wird die EASY-Spray-LC-Säule empfohlen. PepMap Neo UHPLC-Säule (Kat.-Nr. ES75500PN) oder EASY-Spray HPLC-Säule (Kat.-Nr. ES902 oder ES903).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp 16plex-Etikett-Reagenzienset
Produktlinie TMT
Inhalt und Lagerung •TMTpro-127D Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-128ND Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-128CD Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-129ND Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-129CD Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-130ND Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-130CD Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-131ND Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-131CD Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-132ND Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-132CD Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg;
•TMTpro-133ND Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg TMTpro-
•133CD Etikettierreagenz, 1 x 0,5 mg TMTpro-
•134ND Etikettierreagenz, 1 x 0,5 mg TMTpro-
•134CD Etikettierreagenz, 1 x 0,5 mg TMTpro-
•135ND Etikettierreagenz, 1 x 0,5 mg Unter -
20 °C °lagern.
Marker oder Farbstoff TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag)
Versandbedingung Trockeneis
Ausgangsmaterial Zelllysat
Endprodukttyp Peptide
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Peptidmarkierung und -quantifizierung
Menge 1 x 0,5 mg (pro Tag)
Form Lyophilisiertes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.