missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TMUB1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18609976 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18609976 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609976 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318424B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TMUB1 Polyclonal antibody specifically detects TMUB1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TMUB1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C7orf21, chromosome 7 open reading frame 21, DULP, Hepatocyte odd protein shuttling protein, HOPS, MGC5442, SB144, transmembrane and ubiquitin-like domain containing 1, transmembrane and ubiquitin-like domain-containing protein 1, Ubiquitin-like protein DULP, Ubiquitin-like protein SB144
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between Between 50 and 100..
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 83590
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.