missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TMX2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17249223 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17249223 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17249223

Marke: Invitrogen™ PA5116723

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: U-251MG, HeLa, HepG2, A-549, Mouse liver, Mouse brain, Rat testis Immunogen sequence: KPPLYMGPEY IKYFNDKTID EELERDKRVT WIVEFFANWS NDCQSFAPIY ADLSLKYNCT GLNFGKVDVG RYTDVSTRYK VSTSPLTKQL PTLILFQGGK EAMRRPQIDK KGRAVSWTFS EENVIREFNL NELYQRAKKL SKAGDNIPEE QPVASTPTTV SDGENKKDK.

This gene encodes a member of the disulfide isomerase (PDI) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins that catalyze protein folding and thiol-disulfide interchange reactions. The encoded protein has an N-terminal ER-signal sequence, a catalytically active thioredoxin domain, one transmembrane domain and a C-terminal ER-retention sequence. This protein is enriched on the mitochondria-associated-membrane of the ER via palmitoylation of two of its cytosolically exposed cysteines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TMX2
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.67 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen TMX2
Gen-Zugriffsnummer Q5XIK2, Q9D710, Q9Y320
Gen-Alias 2310042M24Rik; AA589631; Cell proliferation-inducing gene 26 protein; CGI-31; growth-inhibiting gene 11; My009; PDIA12; PIG26; protein disulfide isomerase family A, member 12; PSEC0045; thioredoxin domain containing 14; thioredoxin domain-containing protein 14; thioredoxin related transmembrane protein 2; thioredoxin-related transmembrane protein 2; thioredoxin-related transmembrane protein-like protein; TMX2; TXNDC14; Unknown (protein for MGC:134152); UNQ237/PRO270
Gensymbole TMX2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 128-296 of human TMX2 (NP_0570431).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 295701, 51075, 66958
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.