Learn More
Thermo Scientific™ TN-1865 Festwinkelrotor
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
18 x 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der für Trennungen von Plasmid-DNA in einem CsCl-Gradienten optimierte Thermo Scientific™ TN-1865 Festwinkelrotor bietet einen sehr steilen Winkel und ein Fassungsvermögen von achtzehn 5 ml-Röhrchen.
- Unterstützt eine Leistung von bis zu 65.000 U/min für 5 ml-Ultrazentrifugen-Röhrchen
- Kompatibel mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultrazentrifugen-Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | TN-1865 Festwinkelrotor |
| Material | Titan |
| Typ | Festwinkel |
| Fassungsvermögen | 18 x 5 ml |
| Max. RZB | 430.874 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 65.000 U/min |
| K-Faktor | 15 |
| Max. Schlauchlänge | 53 mm |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Sorvall WX+ Ultrazentrifugen-Serie |
| Mehr anzeigen |