missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF-alpha Antibody (Epitomics patent anti-TNFa) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30163188
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30163188 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30163188

Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328651JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TNF-alpha
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon Epitomics patent anti-TNFa
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Wirtsspezies Human
Immunogen TNFSF2/ TNFa
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7124
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.