missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNF-alpha Antibody (TNF706 + P/T2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-34729-0.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TNF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TNF-alpha in Human, Mouse, Rat, Canine, Feline, Rabbit, Zebrafish samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| TNF-alpha | |
| Monoclonal | |
| 1.0 mg/mL | |
| 10 mM PBS | |
| Mouse | |
| Protein L or PEG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Feline, Rabbit, Zebrafish | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TNF706 + P/T2 | |
| Unconjugated | |
| APC1 protein, Cachectin, DIF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha | |
| Recombinant N-terminal fragment of human TNF-alpha (TNF706); Peptide corresponding to aa115-130 of human TNF-alpha (P/T2) (Uniprot: P01375) | |
| 0.1 mg | |
| Adaptive Immunity, Asthma, Autoimmune Diseases, Autophagy, Cancer, Cytokine Research, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity | |
| 7124 | |
| Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgM κ |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?