Learn More
Invitrogen™ Bovine TNF alpha ELISA Kit
Artikelnummer. 17154789
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17154789 5 x 96 Tests 1 Stück
15454873 96 Tests 1 Set
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17154789
Marke: Invitrogen™ EBTNFX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Bovine Tumor Necrosis Factor alpha (Bov TNFα) ELISA quantitates Bov TNFα in bovine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Bov TNFα. Principle of the method The Bovine TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Tumor-Nekrose-Faktor ist ein Polypeptidzytokin, das von Monozyten und Makrophagen erzeugt wird. Es fungiert als multipotenter Modulator der Immunantwort und fungiert weiter als potenter Pyrogen. TNF-Alpha zirkuliert im ganzen Körper, reagiert auf Reize (infektiöse Erreger oder Gewebeverletzungen), aktiviert Neutrophile, verändert die Eigenschaften von vaskulären Endothelzellen, reguliert metabolische Aktivitäten anderer Gewebe und zeigt tumorizide Aktivität durch induzierende lokale Blutgerinnung. TNF-Alpha hemmt auch die Lipoprotein-Lipase-Aktivität, was zu einer Kachexie, einer physischen Auszehrung, führt. Die Aktivierung von B-Zellen durch das Epstein-Barr-Virus kann durch TNF-Alpha gehemmt werden. Aufgrund seiner vielfältigen Maßnahmen im gesamten Immunsystem kann TNF-Alpha bei der Pathogenese vieler Krankheitszustände eine Rolle spielen. TNF-Alpha-Produktion wird durch die Wirkung von Lymphokinen und Endotoxinen auf die Makrophage vermittelt. Gereinigte Monozyten produzieren TNF-alpha innerhalb von vier Stunden nach Stimulation durch rekombinantes IL-2 und es gibt einige In-vitro-Beweise, die darauf hindeuten, dass TNF-alpha in hohen Konzentrationen und mit verlängerter Kinetik in T-Zellen exprimiert wird, die sowohl von CD2 als auch von CD28 stimuliert werden. Die Sekretion von TNF-Alpha wird durch Gamma-Interferon verstärkt. TNF induziert oder erhöht dann die spezifische Produktion von MHC-Antigen der Klasse I, GM-CSF und IL-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q06599
Assay-Bereich 0,123 ng/mL bis 30 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,1 ng/mL
Kalibrierbereich 0,1 ng/ml bis 30 ng/ml
Beschreibung TNF ng/ml für einen (TNF) ELISA-Kit, 96 Assays, 0,1 bis 30 ng/ml Testbereich, 5 Std. Testzeit, 0,1 ng/ml Empfindlichkeit, Zellkulturüberstände, Plasma, Serumprobe, Spezies Rind, kolorimetrische Nachweismethode, TNF-Gen, für Proteinassays und Proteinanalyse, 2 bis
Nachweisbare Analyten TNF alpha
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Kinase und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Rinder-TNF alpha. Andere Arten wurden nicht bestimmt
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 280943
Gensymbol TNF-a,TNF-alpha,TNFa
Inkubationszeit 5 h
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Stopplösung, Assay-Verdünnungskonzentrat, Waschpuffer, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen, SAV-HRP, Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Chromogen
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym BOS_21587-a, TNF-alpha, TNFa, TNF
Ziel Rind
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min