Learn More
Invitrogen™ Canine TNF alpha ELISA Kit
Artikelnummer. 15414883
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15414883
Marke: Invitrogen™ ECTNF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Canine Tumor Necrosis Factor alpha(Dog TNFα) ELISA quantitates Dog TNFα in canine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Dog TNFα. Principle of the method The Canine TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Tumor-Nekrose-Faktor ist ein Polypeptidzytokin, das von Monozyten und Makrophagen erzeugt wird. Es fungiert als multipotenter Modulator der Immunantwort und fungiert weiter als potenter Pyrogen. TNF-Alpha zirkuliert im ganzen Körper, reagiert auf Reize (infektiöse Erreger oder Gewebeverletzungen), aktiviert Neutrophile, verändert die Eigenschaften von vaskulären Endothelzellen, reguliert metabolische Aktivitäten anderer Gewebe und zeigt tumorizide Aktivität durch induzierende lokale Blutgerinnung. TNF-Alpha hemmt auch die Lipoprotein-Lipase-Aktivität, was zu einer Kachexie, einer physischen Auszehrung, führt. Die Aktivierung von B-Zellen durch das Epstein-Barr-Virus kann durch TNF-Alpha gehemmt werden. Aufgrund seiner vielfältigen Maßnahmen im gesamten Immunsystem kann TNF-Alpha bei der Pathogenese vieler Krankheitszustände eine Rolle spielen. TNF-Alpha-Produktion wird durch die Wirkung von Lymphokinen und Endotoxinen auf die Makrophage vermittelt. Gereinigte Monozyten produzieren TNF-Alpha innerhalb von vier Stunden nach Stimulation durch rekombinantes IL-2 und es gibt einige In-vitro-Beweise, die darauf hindeuten, dass TNF-Alpha auf hohen Konzentrationen und mit verlängerter Kinetik in T-Zellen exprimiert wird, die sowohl von CD2 als auch von CD28 stimuliert werden. Die Sekretion von TNF-Alpha wird durch Gamma-Interferon verstärkt. TNF induziert oder verbessert dann die spezifische Produktion von MHC-Antigen der Klasse I, GM-CSF und IL-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P51742
Assay-Bereich 2.87 bis 700 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 bis 700 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Kinase und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Kaninchen-TNF alpha. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Hund
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 403922
Gensymbol TNFA,Ctnf
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym TNFAcTNF
Ziel Hund
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min