missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Canine TNF alpha ELISA Kit

Artikelnummer. 17164819
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17164819

Marke: Invitrogen™ ECTNFX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Beinhaltet

Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.

ELISA

The Canine Tumor Necrosis Factor alpha(Dog TNFα) ELISA quantitates Dog TNFα in canine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Dog TNFα. Principle of the method The Canine TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Tumor-Nekrose-Faktor ist ein Polypeptidzytokin, das von Monozyten und Makrophagen erzeugt wird. Es fungiert als multipotenter Modulator der Immunantwort und fungiert weiter als potenter Pyrogen. TNF-Alpha zirkuliert im ganzen Körper, reagiert auf Reize (infektiöse Erreger oder Gewebeverletzungen), aktiviert Neutrophile, verändert die Eigenschaften von vaskulären Endothelzellen, reguliert metabolische Aktivitäten anderer Gewebe und zeigt tumorizide Aktivität durch induzierende lokale Blutgerinnung. TNF-Alpha hemmt auch die Lipoprotein-Lipase-Aktivität, was zu einer Kachexie, einer physischen Auszehrung, führt. Die Aktivierung von B-Zellen durch das Epstein-Barr-Virus kann durch TNF-Alpha gehemmt werden. Aufgrund seiner vielfältigen Maßnahmen im gesamten Immunsystem kann TNF-Alpha bei der Pathogenese vieler Krankheitszustände eine Rolle spielen. TNF-Alpha-Produktion wird durch die Wirkung von Lymphokinen und Endotoxinen auf die Makrophage vermittelt. Gereinigte Monozyten produzieren TNF-alpha innerhalb von vier Stunden nach Stimulation durch rekombinantes IL-2 und es gibt einige In-vitro-Beweise, die darauf hindeuten, dass TNF-alpha in hohen Konzentrationen und mit verlängerter Kinetik in T-Zellen exprimiert wird, die sowohl von CD2 als auch von CD28 stimuliert werden. Die Sekretion von TNF-Alpha wird durch Gamma-Interferon verstärkt. TNF induziert oder erhöht dann die spezifische Produktion von MHC-Antigen der Klasse I, GM-CSF und IL-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P51742
Assay-Bereich 2,87 pg/ml bis 700 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 2 pg/ml bis 700 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Kinase und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Kaninchen-TNF alpha. Weitere Spezies sind noch nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 403922
Gensymbol TNFA,Ctnf
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Chromogen, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, SAV-HRP, Stopplösung, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym TNFAcTNF
Ziel Hund
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt