Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für Maus-TNF-alpha Kit
Beschreibung
Beinhaltet
- Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
- Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
- Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
- ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses Ready-Set-Go! ELISA-Set kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspufferpulver (Rekonstituierbar bis 1 l mit dH20 und Filter mit 0.22 uM) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (Verdünnbar mit 1 Teil 10x-Puffer in 9 Teilen dH20) enthalten.
- Assay-Verdünner. 5x konzentriert
- Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
- Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für den Maus-Tumor-Nekrose-Faktor alpha (TNF-α) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des Maus-Proteins TNF-α.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P06804 |
| Assay-Bereich | 8 bis 1,000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 8 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Gewebehomogenate, Plasma, Serum, Überstand, Überstand |
| Zielspezies | Maus |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 21926 |
| Mehr anzeigen |