missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TNF beta Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3G11)
GREENER_CHOICE

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ MA560639

Artikelnummer. 30535678

  • 459.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TNF beta Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA

TNF beta, a member of the tumor necrosis factor family, is a cytokine produced by lymphocytes. The protein is highly inducible, secreted, and forms heterotrimers with lymphotoxin-beta which anchor lymphotoxin-alpha to the cell surface. This protein also mediates a large variety of inflammatory, immunostimulatory, and antiviral responses, is involved in the formation of secondary lymphoid organs during development and plays a role in apoptosis. Genetic variations in this gene are associated with susceptibility to leprosy type 4 and psoriatic arthritis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TNF beta
Recombinant Monoclonal
2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P01374
LTA
A synthesized peptide derived from human LTA.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA
3G11
Unconjugated
LTA
DAMA-25N12.13; hlb382; hypothetical protein; LT; LT[a]; LT-[a]; LTA; LTalpha; LT-alpha; Ltx; lymphotoxin A; lymphotoxin alpha; lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1); lymphotoxin-alpha; lymphotoxin-alpha; lymphotoxin alpha; TNF b; TNF beta; TNF superfamily, member 1; TNF β; Tnfb; TNFbeta; TNF-beta; TNF-N; Tnfsf1; Tnfsf1b; TNFβ; TNLG1E; tumor necrosis factor beta; tumor necrosis factor ligand 1E; tumor necrosis factor ligand superfamily member 1
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
4049
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt