missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF RI/TNFRSF1A Antibody (H398), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18750130 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18750130 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18750130

Marke: Novus Biologicals NBP237724V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TNF RI/TNFRSF1A Monoclonal antibody specifically detects TNF RI/TNFRSF1A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Functional Assay, CyTOF, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TNF RI/TNFRSF1A
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon H398
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD120a, CD120a antigen, FPF, p55, p55-R, p60, TNFARMGC19588, TNF-R, TNF-R1, TNFR1TBP1, TNFR55, TNF-R55, TNFR60, TNF-RI, TNF-R-I, TNFR-I, tumor necrosis factor binding protein 1, Tumor necrosis factor receptor 1, tumor necrosis factor receptor 1A isoform beta, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1A, tumor necrosis factor receptor type 1, Tumor necrosis factor receptor type I, tumor necrosis factor-alpha receptor
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full length human CD120a.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Death Receptor Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7132
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.