Learn More
TNFAIP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7210575 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16802365 20 μL 20 Mikroliter
16892355 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16802365
Marke: Proteintech 234561AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody, which is a rabbit polyclonal antibody raised against 350 aa of C-terminus of human TNFAIP3, can recognize full-length A20 (∽90 kDa) and cleaved form (∽37-40 kDa).
This gene was identified as a gene whose expression is rapidly induced by the tumor necrosis factor (TNF). The protein encoded by this gene is a zinc finger protein, and has been shown to inhibit NF-kappa B activation as well as TNF-mediated apoptosis. Knockout studies of a similar gene in mice suggested that this gene is critical for limiting inflammation by terminating TNF-induced NF-kappa B responses.
Spezifikation
Antigen TNFAIP3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.31 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen TNFAIP3
Gen-Zugriffsnummer P21580, Q60769
Gen-Alias A20, OTUD7C, TNF alpha induced protein 3, TNFA1P2, TNFAIP3, Zinc finger protein A20
Gensymbole TNFAIP3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TNFAIP3 Fusion Protein Ag18150
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 21929, 683206, 7128
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG