Learn More
Novus Biologicals™ TNFAIP8 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18124835 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18124835 0.1mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18124835
Marke: Novus Biologicals™ NBP233814PEP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human TNFAIP8. The TNFAIP8 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The TNFAIP8 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP2-33814. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 25816
Spezies Human
Reinigungsverfahren Chromatography
Reinheit >80%
Konzentration 0.5mg/mL
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Zusammensetzung PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking/Neutralizing, Control
Gensymbol TNFAIP8
Markertyp Unmarkiert
Molekulargewicht 23kDa
Produkttyp TNFAIP8
Menge 0.1mL
Kennzeichnung RUO
Quelle E.Coli
Spezifische Reaktivität This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-33814. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml
Immunogen AKSHGRVNNVFDHFSDCEFLAALYNPFGNFKPHLQKLCDGINKMLDEENI
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke