Learn More
TNIK Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200043906 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18400381 25 μL 25 Mikroliter
18275906 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18400381
Marke: Novus Biologicals NBP18299425ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
TNIK Polyclonal specifically detects TNIK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TNIK
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias EC 2.7.11, KIAA0551EC 2.7.11.1, TRAF2 and NCK interacting kinase, TRAF2 and NCK-interacting protein kinase
Gensymbole TNIK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QGPALTASQSVHEQPTKGLSGFQEALNVTSHRVEMPRQNSDPTSENPPLPTRIEKFDRSSWLRQEEDIPPKVPQRTTSISPALARKNSPGNGSALGPRLGSQPIRASNPDLRRTEPILESPLQRTSSGSSSSSS
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, GPCR, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23043
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG