missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TNIK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17208843 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17208843 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17208843

Marke: Invitrogen™ PA5116058

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total TNIK.

TNIK or TRAF2 and NCK interacting kinase is characterized by an N-terminal kinase domain and a C-terminal GCK domain that serves a regulatory function. TNIK is mainly expression in brain, heart, and spleen and it is a specific effector of RAP2 which regulate actin cytoskeleton. TNIK is autophosphorylated in a manner dependent upon lys54 in the ATP-binding pocket of its kinase domain and plays a main role in cytoskeleton regulation. TNIK has also been shown to phosphorylate gelsolin, the principal intracellular and extracellular actin-severing protein, in vitro. This and evidence from mutational studies suggest that TNIK functions in the regulation of the cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TNIK
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen TNIK
Gen-Zugriffsnummer P83510, Q9UKE5
Gen-Alias 1500031A17Rik; 4831440I19Rik; AI451411; C530008O15Rik; C630040K21Rik; KIAA0551; RGD1561817; Tnik; TRAF2 and NCK interacting kinase; TRAF2 and NCK-interacting protein kinase
Gensymbole TNIK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TNIK(Accession Q9UKE5), corresponding to amino acid residues R663-R713.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23043, 665113
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.