missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNIP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16874644 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16874644 20 μL 20 Mikroliter
16864644 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16874644

Marke: Proteintech 154591AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TNFAIP3, also known as A20, is located in chromosome band 6q23, a region that is often deleted in B cell lymphomas. Recently, it was identified as a tumor suppressor gene in Hodgkin lymphoma and several subtypes of non-Hodgkin lymphomas. TNFAIP3 was initially identified as a zinc-finger protein that is rapidly and transiently induced by TNF-a, inhibiting NF-kappa-B-dependent gene expression, and protecting cells from TNF-a-cytotoxicity. Overexpression of TNFAIP3 also inhibits the TLR2- and TLR4-mediated interleukin-8 synthesis in airway epithelial cells, suggesting that TNFAIP3 also acts as a negative regulator of TLR-mediated inflammatory responses, thereby protecting the host against harmful over-responses to pathogens. At least two isoforms of TNFAIP3 are known to exist.

Spezifikation

Antigen TNIP2
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen TNIP2
Gen-Zugriffsnummer Q8NFZ5, Q99JG7
Gen-Alias ABIN 2, ABIN2, FLIP1, KLIP, TNFAIP3 interacting protein 2, TNIP2
Gensymbole TNIP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TNIP2 Fusion Protein Ag7731
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 231130, 305451, 79155
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.