missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TNN Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 15753331 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15753331 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15753331

Marke: Invitrogen™ PA555411

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KEQQVTVSHT YKIDVPKSAL VQVDADPQPL SDDGASLLAL GEAREEQNII FRHNIRLQTP QKDCELAGSV QDLLARVKKL EEEMVEMKEQ CSA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 85%.

Extracellular matrix protein that seems to be a ligand for ITGA8:ITGB1, ITGAV:ITGB1 and ITGA4:ITGB1 (PubMed:17909022). Involved in neurite outgrowth and cell migration in hippocampal explants. During endochondral bone formation, inhibits proliferation and differentiation of proteoblasts mediated by canonical WNT signaling. In tumors, stimulates angiogenesis by elongation, migration and sprouting of endothelial cells (PubMed:19884327). Expressed in most mammary tumors, may facilitate tumorigenesis by supporting the migratory behavior of breast cancer cells (PubMed:17909022). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TNN
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen TNN
Gen-Zugriffsnummer Q9UQP3
Gen-Alias tenascin N; tenascin-N; Tenascin-W; tenasin W; TNN; TN-N; Tnw; TN-W
Gensymbole TNN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human TNN. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94145).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 63923
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.