Learn More
TNS3 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200075122 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18692486 25 μL 25 Mikroliter
18167358 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18692486
Marke: Novus Biologicals NBP23795225ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TNS3 Polyclonal specifically detects TNS3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TNS3
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q68CZ2
Gen-Alias TEM6, TENS1, Tensin 3, tensin-3, Tensin-Like SH2 Domain Containing 1, Tensin-Like SH2 Domain-Containing 1, Tensin-Like SH2 Domain-Containing Protein 1, Thyroid Specific PTB Domain Protein, TPP, Tumor Endothelial Marker 6
Gensymbole TNS3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VGSGPHPPDTQQPSPSKAFKPRFPGDQVVNGAGPELSTGPSPGSPTLDIDQSIEQLNRLILELDPTFEPIPTHMNALGSQANGSV
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64759
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG