Learn More
TNT Pufferlösung, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | TNT buffer soln. |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 2 L |
| Synonym | TRIS NaCl Tween 20 buffer soln. |