Learn More
Melford Tobramycin
Artikelnummer. 30018871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018871 5 g 5 Gramm
30018870 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018871 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. T521505.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tobramycin ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Aminoglykoside und wird hauptsächlich zur Behandlung verschiedener bakterieller Infektionen eingesetzt.
Tobramycin ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Aminoglykoside und wird hauptsächlich zur Behandlung verschiedener bakterieller Infektionen eingesetzt. Es ist wirksam gegen eine Reihe gramnegativer Bakterien.
Tobramycin wirkt durch Hemmung der bakteriellen Proteinsynthese. Es bindet an die bakteriellen Ribosomen und stört so die Synthese von Proteinen, die für das Wachstum und Überleben der Bakterien unerlässlich sind.
Es ist besonders wirksam gegen gramnegative Bakterien, darunter Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae und andere. Gegen grampositive Bakterien ist es weniger wirksam.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tobramycin
CAS 32986-56-4
Menge 5 g
Summenformel C18H37N5O9