Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tobramycin, 97 %
Artikelnummer. p-7077550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15512610
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tobramycin, CAS-Nr. 32986-56-4, ist ein Aminoglykosid-Antibiotikum, das aus Streptomyces tenebrarius isoliert wurde und eine breites Spektrum an bakteriostatischer Aktivität aufweist, hauptsächlich gegen gramnegative Bakterien.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Tobramycin ist eine von Kanamycin B abgeleitete Aminoglykosid-Verbindung, die eine antibiotische und bakteriostatische Wirkung gegen gramnegative Bakterien aufweist
• Nach dem Eintritt in die Zelle bindet sie irreversibel an einen spezifischen Aminoglykosid-Rezeptor an der ribosomalen 30S-Untereinheit des Bakteriums und stört so den Initiationskomplex zwischen der Boten-RNA und der 30S-Untereinheit, was die Hemmung des Proteinsyntheseprozesses und somit den bakteriellen Zelltod nach sich zieht
• Tobramycin kann auch die Proteinelongation beeinträchtigen, da es zum falschen Ablesen der mRNA-Vorlage führen kann, sodass die falschen Aminosäuren in die wachsende Polypeptidkette integrieren werden
Anwendungen
• Tobramycin wurde aufgrund seiner Aktivität weithin als Antibiotikum eingesetzt
• Es wurde zur Behandlung von Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa verwendet und wird auch in vivo für die Behandlung von Sinusinfektionen in Tiermodellen untersucht
• Tobramycin wurde zur Untersuchung der Wirkung von Tobramycin auf mit Bakteriophagen infizierte Biofilme verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32986-56-4
Summenformel C18H37N5O9
Molekulargewicht (g/mol) 467.52
InChI-Schlüssel NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
PubChem CID 36294
ChEBI CHEBI:28864
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxyoxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,5-diol
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tobramycin
Typ Tobramycin
Infrarotspektrum Echt
Wasser 8% max.
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water.
Formelmasse 467.51
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tobramycin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.