Learn More
Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter
Catalog No. 15183488
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
17 mL
18 mL
30 mL
40 mL
125 mL
250 ml
250 mL
1000 mL
Füllstand:
TOC-gereinigt
Zertifiziert < 10 ppb TOC mit Analysezertifikat
Zertifiziert <10ppb TOC
Zertifiziert <20ppb TOC
Zertifiziert <20ppb TOC mit COA
Modell:
Boston-Round mit Verschluss
Braunglas-Fläschchen mit Verschluss
Fläschchen aus Klarglas, zertifiziert
Gelber Boston-Round mit Abschluss
Glasröhrchen, flacher Boden
Glasröhrchen, runder Boden
Klares Glasfläschchen mit Verschluss
Polysulfat-Röhrchen
Anzahl pro Karton:
12
24
72
100
144
200
255
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
200 Stück
24 Stück
255 Stück
72 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Volumen (metrisch) Füllstand Modell Anzahl pro Karton Packungsgröße
15183488 40 mL Zertifiziert <20ppb TOC Klares Glasfläschchen mit Verschluss 144 144 Stück
15103488 18 mL Zertifiziert <20ppb TOC Glasröhrchen, runder Boden 255 255 Stück
15193478 18 mL Zertifiziert <10ppb TOC Glasröhrchen, runder Boden 255 255 Stück
15113488 17 mL Zertifiziert <20ppb TOC Glasröhrchen, flacher Boden 200 200 Stück
15153488 30 mL TOC-gereinigt Polysulfat-Röhrchen 100 -
15163488 40 mL Zertifiziert <20ppb TOC mit COA Klares Glasfläschchen mit Verschluss 72 72 Stück
16390244 40 mL Zertifiziert < 10 ppb TOC mit Analysezertifikat Braunglas-Fläschchen mit Verschluss 144 144 Stück
15193488 40 mL Zertifiziert <10ppb TOC Klares Glasfläschchen mit Verschluss 144 144 Stück
15173488 40 mL Zertifiziert <10ppb TOC Fläschchen aus Klarglas, zertifiziert 72 72 Stück
15625475 125 mL - Gelber Boston-Round mit Abschluss 12 12 Stück
15143488 250 mL - Gelber Boston-Round mit Abschluss 12 12 Stück
15123488 250 ml - Boston-Round mit Verschluss 24 24 Stück
11391422 1000 mL - Boston-Round mit Verschluss 12 12 Stück
15133488 1000 mL - Gelber Boston-Round mit Abschluss 12 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Catalog No. 15183488 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 40CTOC/DB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00 €
    672.00 € / 144 Stück
    Sparen 148.00 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon). TOC-zertifizierte Produkte wurden nach genauen Standards hergestellt, verpackt und geprüft.
Unsere zertifizierten Low-Level-Fläschchen eignen sich perfekt für die Messung und Probenentnahme von TOC (Total Organic Carbon).Thermo Scientific™ TOC-zertifizierte Behälter sind nach genauen Standards hergestellt, getestet und verpackt. Laut Zertifizierung tragen sie < 10 ppb oder < 20 ppb zum TOC-Hintergrundwert bei.
Behälter:
  • Die gereinigten, zertifizierten und gebrauchsfertigen Behälter sind in mehreren Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich der beliebten 40 ml-Autosampler-Fläschchen
  • Analysezertifikat beiliegend
Beinhaltet:
  • Behälter für Probenahme und Lagerung
  • Für Autosampler geeignete Fläschchen
  • Kulturröhrchen
  • Wasser mit niedrigem TOC-Gehalt
Empfohlen für:
  • TOC-Tests
  • USP Prüfung nach Methode 643
  • Offline-Stichprobenahme von hochreinem Wasser
  • Lagerung von Standardsubstanzen für Validierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Klarglasfläschchen mit Verschluss, Staubschutzabdeckungen, Zertifiziert <20 ppb TOC
Material (Auskleidung) PTFE/Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,125 in.
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 28,58 mm
Material Glas
Sterilität Non-sterile
Volumen (metrisch) 40 mL
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Füllstand Zertifiziert <20ppb TOC
Anzahl pro Karton 144
Modell Klares Glasfläschchen mit Verschluss
Volumen (angloamerikanisch) 1,35 oz.
Gesamtvolumen (metrisch) 40 mL
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 144 Kartons
Verschlussgröße 24-414
Marking Spot No
Zertifizierung/Konformität Geprüft und zertifiziert, um einen Beitrag zu leisten < 20 ppb; inklusive Analysezertifikat (COA)
Höhe (metrisch) 95,25 mm
Produkttyp TOC-Container