Learn More
Hach Lange™ TOC-Küvettentests
Artikelnummer. 10060274
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests unitSize
10060274 25 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10060274 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. LCK381
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Anzahl Tests 25
Bereich 65 bis 735 mg/l C
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C
Testmethode Differenzmethode (TOC wird als Differenz zwischen TC- und TIC-Werten bestimmt), Persulfataufschluss
Typ TOC-Küvettentest