Learn More
Fisher Chemical™ TOC-Standardlösung 10 mg/L
Artikelnummer. 31034050 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31034050 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 31034050 Lieferant Fisher Chemical™ Lieferanten-Nr. CM 28225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 €
    108.62 € / 100 Milliliter
    Sparen 39.38 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Referenzlösungen mit bekanntem Kohlenstoffgehalt werden zur Kalibrierung von TOC-Analysatoren verwendet, um eine genaue Messung des organischen Kohlenstoffs in Wasserproben zu gewährleisten.
  • Genauigkeit: Bietet eine zuverlässige Basislinie für die Messung des TOC-Gehalts in Umwelt-, Pharma- und Industriewasserproben.
  • Qualitätskontrolle: Erforderlich in regulierten Branchen (z. B. USP (für pharmazeutisches Wasser).
  • Rückverfolgbarkeit: Dieser TOC-Standard ist zertifiziert. ISO 17025 und ISO 17034 und rückführbar auf NIST (Nationales Institut für Standards und Technologie).
  • Jedes CRM wird mit einem Analysezertifikat geliefert, das auch Unsicherheitsberechnungen enthält.
  • Diese Dokumentation ist für Audits, die Validierung von Methoden und den Nachweis der Zuverlässigkeit Ihrer Daten unerlässlich.
Spezifikation
Menge 100 mL