Learn More
Tocris Bioscience™ Tocrifluor T1117
Artikelnummer. 18085552
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18085552 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18085552 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2540/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00 €
    389.55 € / 100 Mikrogramm
    Sparen 22.45 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorescent cannabinoid ligand; fluorescent form of AM 251 (Cat. No. 1117)
Fluorescent form of AM 251 . AM 251 conjugated with 5-carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) that fluoresces at 543 nm excitation (590 nm emission). Displays GPR55 binding activity.
View more information regarding Tocrifluor T1117 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tocrifluor T1117
CAS 1186195-59-4
Menge 100 μg
Summenformel C56H53Cl2N7O5
Formelmasse 974.97
Reinheit >95%
Molekulargewicht 974.984