Learn More
Tocris Bioscience™ ICI 174,864
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
ICI 174,864 is a selective δ opioid antagonist. Exhibits partial agonist in vitro activity at δ receptors at high concentrations.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 0.95 |
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
| Molekulargewicht | 691.87 |
| Menge | 1 mg |