Learn More
Tocris Bioscience™ Pramlintide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18717467
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 18717467
Marke: Tocris Bioscience™ 5031/500U
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Synthetic version of amylin (Cat. No. 3418)
Pramlintide is a synthetic version of amylin (Cat. No. 3418). Exhibits high affinity for amylin, CGRP and calcitonin receptors (Ki values are 0.023, 3.8 and 5.1 nM respectively). Reduces postprandial hyperglycemia; also inhibits gastric emptying.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit 0.95
Menge 500 μg