missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ZIP

Beschreibung
ZIP is a novel, cell-permeable inhibitor of protein kinase Mζ (PKMζ), a constitutively active, atypical PKC isozyme involved in LTP maintenance. Selectively blocks PKMζ-induced synaptic potentiation in hippocampal slices in vitro. Reverses late-phase LTP (IC50 = 1 - 2.5 μM) and produces persistent loss of 1-day-old spatial memory following central administration in vivo.
Control Peptide and Biotinylated Peptide also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 95% |
| Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
| Molekulargewicht | observed_molecular_weight: 1928.4 |
| Menge | 1 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?