Learn More
Invitrogen™ TOE1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1860)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200111140
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276469 100 μL 100 Mikroliter
30276014 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30276469
Marke: Invitrogen™ MA557790
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
TOE1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
Inhibits cell growth rate and cell cycle. Induces CDKN1A expression as well as TGF-beta expression. Mediates the inhibitory growth effect of EGR1. Involved in the maturation of snRNAs and snRNA 3'-tail processing (PubMed:28092684). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TOE1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1860
Konzentration 2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen TOE1
Gen-Zugriffsnummer Q96GM8, Q9D2E2
Gen-Alias 4930584N22Rik; 4933424D16Rik; AI413517; hCaf1z; Target of EGR1 protein 1; target of EGR1, member 1 (nuclear); TOE1
Gensymbole TOE1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TOE1 (aa 15-77).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114034, 298443, 68276
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG