Learn More
Tofogliflozin, TRC
Artikelnummer. 30453411
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30453411 25 mg 25 Milligramm
30453853 100 mg 100 Milligramm
30452100 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453411 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT52875025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 903565-83-3
Summenformel C22 H26 O6
Molekulargewicht (g/mol) 386.44
Synonym (1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-Ethylphenyl)methyl]-3',4',5',6'-tetrahydro-6'-(hydroxymethyl)spiro[isobenzofuran-1(3H),2'-[2H]pyran]-3',4',5'-triol, CSG 452
IUPAC-Name (3'R,4'S,5'S,6'R)-5-[(4-Ethylphenyl)methyl]-6'-(Hydroxymethyl)Spiro[1H-2-benzofuran-3,2'-oxan]-3',4',5'-Triol
SMILES CCc1ccc(Cc2ccc3COC4(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3c2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tofogliflozin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26O6/c1-2-13-3-5-14(6-4-13)9-15-7-8-16-12-27-22(17(16)10-15)21(26)20(25)19(24)18(11-23)28-22/h3-8,10,18-21,23-26H,2,9,11-12H2,1H3/t18-,19-,20+,21-,22?/m1/s1
Formelmasse 386.1729