Learn More
Togni-Reagenz II, TRC
Artikelnummer. 30454284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454284 500 mg 500 Milligramm
30451305 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454284 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT529005500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Togni Reagent II
CAS 887144-94-7
Summenformel C8 H4 F3 I O2
Menge 500 mg
Synonym 1-(Trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
InChI-Formel InChI=1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
SMILES FC(F)(F)I1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-Name 1-(Trifluormethyl)-1λ ^{3},2-Benziodoxol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 316.02
Formelmasse 315.9208