Learn More
Tognis Reagenz, TRC
Artikelnummer. 30456586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456586 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456586 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT5290001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Togni's Reagent
CAS 887144-97-0
Summenformel C10 H10 F3 I O
Menge 1 g
Synonym 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-2-benziodoxole
InChI-Formel InChI=1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
SMILES CC1(C)OI(c2ccccc12)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3,3-Dimethyl-1-(trifluormethyl)-1λ ^{3},2-Benziodoxol
Molekulargewicht (g/mol) 330.09
Formelmasse 329.9728