Learn More
Tolazamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17981086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981086 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17981086 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1344.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tolazamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolazamide
CAS 1156-19-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tolazamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H21 N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835, Tolbutamide Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
IUPAC-Name 1-(Azepan-1-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 311.4
Menge 100 mg
Formelmasse 311,1304 g/mol