Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tolazolinhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10011540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10011540 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10370954 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011540 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 138980500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59-97-2 | C10H12N2·HCl | 196.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-97-2
Summenformel C10H12N2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 196.72
MDL-Nummer MFCD00012693
InChI-Schlüssel RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
PubChem CID 6048
IUPAC-Name 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolazoline hydrochloride
Schmelzpunkt 172.0°C to 176.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 g
Merck Index 15, 9666
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether and ethyl acetate
Formelmasse 196.72
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tolazoline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /