missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Tolazolinhydrochlorid, 99 %

Artikelnummer. p-3758818 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10011540

Marke: Thermo Scientific Chemicals 138980500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 59-97-2 | C10H12N2·HCl | 196.72 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 59-97-2
Summenformel C10H12N2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 196.72
MDL-Nummer MFCD00012693
InChI-Schlüssel RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
PubChem CID 6048
IUPAC-Name 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tolazoline hydrochloride
Schmelzpunkt 172.0°C to 176.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 g
Merck Index 15, 9666
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether and ethyl acetate
Formelmasse 196.72
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tolazoline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt