Learn More
Tolazolinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17960916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17960916 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17960916 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0585.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tolazolinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolazoline Hydrochloride
CAS 59-97-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tolazoline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 196.68
Menge 500 mg
Formelmasse 196,0767 g/mol