Learn More
Tolazolinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456741 10 g 10 Gramm
30449616 50 mg 50 Milligramm
30455587 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53500010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-97-2
Summenformel C10 H12 N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 196.68
Synonym Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
IUPAC-Name 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolazoline Hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
Formelmasse 196.0767