Learn More
Toluene-3,5-d2, CDN
Artikelnummer. 30320560
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320560
Marke: CDN CDND57150.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene-3,5-D2
CAS 16954-38-4
Summenformel C7 D2 H6
Menge 0.05 g
Synonym Benzene-1,3-d2, 5-methyl- (9 CI, ACI), 5-Methylbenzene-1,3-d2 (ACI), Toluene-3,5-d2 (8 CI), Toluene-3,5-D2
InChI-Formel InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i3D,4 D
SMILES [2 H]c1cc([2 H])cc(C)c1
IUPAC-Name 1,3-dideuterio-5-methylbenzene
Molekulargewicht (g/mol) 94.151
Formelmasse 94.075 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity