Learn More
Toluol, ≥99.8 %, für die Analyse, ACROS Organics™
27.53 € - 413.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-88-3 |
---|---|
Summenformel | C7H8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 92.141 |
MDL-Nummer | MFCD00008512 |
InChI-Schlüssel | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
PubChem CID | 1140 |
ChEBI | CHEBI:17578 |
IUPAC-Name | Toluol |
SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10164240
|
Acros Organics
176855000 |
500mL | Glasflasche |
27.53 €
500 Milliliter |
Auf Lager, versandfertig: 11 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10419490
|
Acros Organics
176850010 |
1L | Glasflasche |
39.28 €
1 Liter |
Auf Lager, versandfertig: 123 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10154240
|
Acros Organics
176850025 |
2.5 l | Glasflasche |
73.24 €
2.50 Liter |
Auf Lager, versandfertig: 144 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10280993
|
Acros Organics
176850050 |
5L | Kunststofftrommel |
127.00 €
5 Liter |
Verfügbar ab 16-03-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10139182
|
Acros Organics
176850250 |
25L | Metallfass |
413.00 €
25 Liter |
Auf Lager, versandfertig: 182 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Zur AnalyseChemische Identifikatoren
108-88-3 | |
92.141 | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
1140 | |
Toluol |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
CHEBI:17578 | |
CC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Toluene | |
Vapor Pressure: 29mbar at 20°C | |
99.8+% | |
C6H5CH3 | |
05, 280 | |
0.05% max. | |
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4. | |
CC1=CC=CC=C1 | |
92.141 | |
0.1ppm max. | |
92.14 | |
≥99.8% | |
0.02ppm max. | |
0.1ppm max. | |
0.05ppm max. | |
0.5ppm max. | |
10ppm max. | |
Solubility in water: almost insoluble (0.5g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone,, ether, petroleum ether, benzene, ch2cl2, dmf, gla, cial acetic acid, chcl3, ccl4. | |
0.866 | |
0.0005% max. | |
10ppm max. | |
0.05ppm max. | |
0.6 mPa.s (20°C) | |
Nicht ausgewiesen | |
500mL |
108-88-3 | |
0.0001 meq/g max. | |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
15, 9688 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
Toluol | |
1140 | |
CHEBI:17578 | |
Flüssig | |
Analyse | |
0.8660g/mL | |
0.02ppm max. | |
Glasflasche | |
1.4968 | |
0.05ppm max. | |
1ppm max. | |
50 APHA max. | |
0.1ppm max. | |
0.03% max. (Coulometric) | |
4°C | |
111.0°C | |
-95.0°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Toluene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.