missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Toluol, wasserfrei, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11324208
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324208 4 L 4 Liter
11314208 250 mL 250 Milliliter
11304208 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11324208 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041464.K7
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

CAS: 108-88-3 | C7H8 | 92.14 g/mol

Toluene is widely used as an organic solvent in various industries like paints, pharmaceuticals, dyes, agrochemicals and polymers. It is used as an additive in gasoline and improves octane ratings, as a fullerene indicator, in paint thinners and silicone sealants, as a coolant in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops and as a fuel for both two-stroke and four-stroke engines. It is also used as a raw material in the production of benzene, benzaldehyde, benzoic acid, toluene diisocyanate, benzyl-tert-butyl peroxide, xylene and many other chemical products. It plays an important role in biochemistry experiments to break open red blood cells in order to extract haemoglobin as well as used in the removal of cocaine from coca leaves to make coca-cola syrup.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Toluene, anhydrous
Schmelzpunkt °C to 93°C
Dichte 0.867 g/mL
Menge 4 L
Flammpunkt 4°C (40°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4967
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Beilstein 635760
Siedepunkt 111°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,alcohol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formelmasse 92.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.