Learn More
Solstice Toluol CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15965470
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7 L
Packungsgröße:
7 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15965470 7 L 7 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15965470 Lieferant Solstice Lieferanten-Nr. 344137L
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Toluol CHROMASOLV™ zur Analyse von Dioxinen, Furanen und PCB, ≥ 99,7 %.
  • Hochreine Chromatographie-Lösungsmittel.
  • Die Eignung wurde für den spezifizierten Einsatz von HPLC- bis UHPLC-MS-Anwendungen getestet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene
pH Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt -95 °C
CAS 108-88-3
Farbe Farblos
Dichte 0,867 g/cm3 (20 °C)
Menge 7 L
Flammpunkt 7.1 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV
Summenformel C7H8
Strukturformel C6H5CH3
Dampfdruck 38 hPa (25 °C)
MDL-Nummer MFCD00008512
Viskosität Keine Daten verfügbar
UN-Nummer UN1294
Beilstein 635760
Synonym Methylbenzene, phenylmethane
Siedepunkt 110,6 °C
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Toluol
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
Reinheit (%) ≥99.70%
Güte GC