Learn More
Riedel-de Haën Toluol CHROMASOLV™
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese.
- Hochreine, vielseitig einsetzbare Lösungsmittel.
- Hohe Chargenkonstanz.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluene |
| pH | No data available |
| Schmelzpunkt | -95°C |
| Farbe | Farblos |
| CAS Max. % | 100.00% |
| Dichte | 0.867 g/cm3 (20°C) |
| Menge | 18 L |
| Flammpunkt | 7.1 %(V) |
| Verpackung | Mehrweg-Edelstahlkanne |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Toluene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.