Learn More
Toluol, für Pestizidrückstandsanalysen gemäß FDA, Honeywell Riedel-de Hëan™
Beschreibung
- Für die Gaschromatographie (GC)
- Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalyse von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
- Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeben
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Toluol |
| Schmelzpunkt | -93 °C (Literatur) |
| Namenshinweis | Für die Analyse von Pestizidrückständen gemäß FDA |
| CAS Max. % | 100.0000% |
| Dichte | 0.865 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 110.6 °C |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Flammpunkt | 4 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | C6H5CH3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.