Learn More
Toluol-d8, 100 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 Ea.
Je 10
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11304468 Je 10 10 Stück
11394458 2 Ea. 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11304468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042356.KV
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
Toluene-d{8} is used to produce d7-4-methylacetophenone by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2037-26-5
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 100.19
MDL-Nummer MFCD00044638
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonym toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
PubChem CID 74861
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)Benzol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene-d8
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,94 g/mL
Flammpunkt 10 °C (50 °F)
Geruch Aromatisch
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge Je 10
Schmelzpunkt -93 °C
Siedepunkt 111 °C
UN-Nummer UN1294
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 100.19
Reinheit (%) 100%