Learn More
Toluol-d8, 99.6 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337938 10g 10 Gramm
11327938 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11337938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036477.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2037-26-5
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 100.19
MDL-Nummer MFCD00044638
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonym toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
PubChem CID 74861
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)Benzol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene-d8
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,94 g/mL
Flammpunkt 10 °C (50 °F)
Geruch Aromatisch
Menge 10g
Schmelzpunkt -93 °C
Siedepunkt 111 °C
UN-Nummer UN1294
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.0.5g/L (20°C)
Formelmasse 100.19
Reinheit (%) 99.6%