Learn More
Toluol-d8, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, mit 0.03 % TMS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10441153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
Gehäuse 25mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10441153 Gehäuse 5mL 5 Milliliter
10175153 Gehäuse 25mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10441153 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2037-26-5 | C7H8 | 100.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2037-26-5
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 100.19
MDL-Nummer MFCD00044638
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Synonym toluene-d8, 2h8 toluene, perdeuteriotoluene, benzene-d5, methyl-d3, perdeuterotoluene, benzene-d5-, methyl-d3, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-trideuteriomethyl benzene, toluene d8, toluene-d8, 99 atom % d, toluene-d8, 99.6 atom % d
PubChem CID 74861
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)Benzol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene-d8
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5 atom%D
Dichte 0,9400g/mL
Deuterium (D) Min. 99,4%
Flammpunkt 4°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.494
Menge Gehäuse 5mL
Schmelzpunkt -84.0°C
Siedepunkt 110.0°C
Strukturformel C6D5CD3
Beilstein 05, IV, 797
Formelmasse 100.21
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene-d8
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.