Learn More
Toluol-d8 (Reagenzqualität), CDN
Artikelnummer. 30323326
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323326 5 g 5 Gramm
30313653 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30323326 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND00405G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene D8
CAS 2037-26-5
Summenformel C7 2H8
Menge 5 g
Synonym Toluene D8, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-(methyl-d3)-, Benzene-d5, methyl-d3- (9 CI), Toluene-d8 (6 CI,7 CI,8 CI), 6-(Methyl-d3)benzene-1,2,3,4,5-d5, Perdeuteriotoluene, [2H8]Toluene
InChI-Formel InChI=1 S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-(trideuteriomethyl)Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 100.19
Formelmasse 100,1128 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, min 99% chemische Reinheit